Merck
D211508
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenyl-propan
≥96%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C(C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.29
Beilstein:
2041894
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.57 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-28 °C (lit.)
Dichte
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
InChIKey
MILSYCKGLDDVLM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)