Merck
D207705
Sigma-Aldrich
Diphenylfulven
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
81.5-83 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3\C=CC=C3
InChI
1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChIKey
BULLHRADHZGONG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable