Wichtige Dokumente
D198803
2,6-Dinitro-phenol
95%
Synonym(e):
β-Dinitrophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.35 (vs air)
Assay
95%
Enthält
20% water
Verunreinigungen
≤6% 2,4-Dinitrophenol
mp (Schmelzpunkt)
61-63 °C (lit.)
SMILES String
Oc1c(cccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H
InChIKey
JCRIDWXIBSEOEG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Desen. Expl. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?