Merck
D172200
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethyl-2-Nitroanilin
97%
Größe auswählen
25 G
58,10 €
58,10 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
58,10 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H2(NO2)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
58,10 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
139-141 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(N)c(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-5-3-7(9)8(10(11)12)4-6(5)2/h3-4H,9H2,1-2H3
InChIKey
PINGKGKKUSYUAW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)