Merck
D159603
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylglutarsäureanhydrid
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
96%
Form
powder
bp
175-180 °C/60 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)CCC(=O)OC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-7(2)4-3-5(8)10-6(7)9/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
PAVNZLVXYJDFNR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)