Wichtige Dokumente
D158801
DBE-5 dibasischer Ester
99%
Synonym(e):
Glutarsäure-dimethylester, Dimethyl-glutarat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
93-95 °C/13 mmHg
96-103 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?