Wichtige Dokumente
D138002
1,3-Acetondicarbonsäure-dimethylester
96%
Synonym(e):
3-Oxoglutarsäure-dimethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
237-241 °C/760 mmHg (lit.)
Dichte
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)