Merck
CVT00136
Sigma-Aldrich
Methyl 5-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Synonym(e):
5-Methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9F3N2O2
Molekulargewicht:
222.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
SMILES String
CC1=C(C(OC)=O)C=NN1CC(F)(F)F
InChI
1S/C8H9F3N2O2/c1-5-6(7(14)15-2)3-12-13(5)4-8(9,10)11/h3H,4H2,1-2H3
InChIKey
AAWMDUPUYVKILO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)