Merck
CLS948036
Pyrex® Filter tube/thimble
I.D. × L 36 mm × 160 mm
Synonym(e):
Corning® 9480
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
Corning 9480-36
ID × L
36 mm × 160 mm
Filterdurchm.
36 mm
Schaft AD × L
8 mm × 75 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)