CLS7078D1
Pyrex® serological pipettes, disposable, flip-top canister pack, sterile
volume 1.0 mL
Synonym(e):
pipet
Größe auswählen
285,00 €
Größe auswählen
About This Item
285,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
subdivision 0.01 mL
Hersteller/Markenname
Corning 7078D-1
Messbereich Volumen
1.0 mL
Kapazität
1 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)