CLS5641100
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 100 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
13
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class B
closure type ST stopper
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5641-100
tol. measuring range
0.16 mL
Kapazität
100 mL