Merck
CLS558025
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 25 mL
Synonym(e):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
long
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type Snap cap
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5580-25
Corning 5580
tol. measuring range
0.03 mL
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)