Merck
CLS396570
Pyrex® aseptic filling bell
hose outlet O.D. 11.0 mm, O.D. × H 73 mm × 130 mm
Synonym(e):
Corning® 3965
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
for use with bottles
Hersteller/Markenname
Corning 3965-70
AD × H
73 mm × 130 mm
Schlauchausgang AD
11.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For aseptic filling of vessels. Rubber tubing is attached to the top of the tubulation while the receiving vessel is placed inside the bell.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)