Merck
CLS3621050M
Pyrex® Hirsch funnel, with fritted disc
top I.D. 50 mm, porosity 10-15 μm
Synonym(e):
Corning® 36210
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
Hersteller/Markenname
Corning 36210-50M
Scheibendurchm.
20 mm
Filterdurchm.
20 mm
Schaft AD × L
8 mm × 75 mm
Oberteil ID
50 mm
Porengröße
10-15 μm porosity
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This type is very useful in preparation work, or in making separations where it is necessary to wash the precipitate and redissolve with chemicals which would attack filter paper.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)