Merck
CLS33950LC
Corning® PYREX® filter discs 46 μm pore size
body diam. 45 mm, porosity 40-60 μm
Synonym(e):
Corning® 33950
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Pyrex® fritted disc, body diam. 45 mm, porosity 40-60 μm
Hersteller/Markenname
Corning 33950-LC
Grundkörperdurchm.
45 mm
Durchmesser
45 mm
Porengröße
40-60 μm porosity
Allgemeine Beschreibung
Designed for use in Pyrex brand extractors, where it is desirable to weigh the material extracted or where paper thimbles may be attacked by the chemicals used.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)