Merck
CLS3140125
Pyrex® crystallizing dish
capacity 740 mL, O.D. × H ~125 mm × 65 mm
Synonym(e):
Corning® 3140
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Corning 3140-125
AD × H
~125 mm × 65 mm
Kapazität
740 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
  • The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
  • Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)