Merck
CLS2122A10
Pyrex® colored scale burette, with straight bore PTFE stopcock
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL
Synonym(e):
burettes, glass burette, Corning® 2122A
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 0.05 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2122A-10
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: 0.04 mL
Volumen
10 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With 2 mm, straight-bore PTFE stopcock plug and dustcover. Uniform-wall tubing ensures stipulated capacity tolerances. Red markings are permanent part of glass.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)