CLS210510
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 10 mL, accuracy: 0.02 mL
Synonym(e):
burettes, glass burettes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 0.05 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2105-10
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: 0.02 mL
Volumen
10 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)