CDS004673
5-isopropylcyclohexane-1,3-dione
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
SMILES String
CC(C)C1CC(=O)CC(=O)C1
InChI
1S/C9H14O2/c1-6(2)7-3-8(10)5-9(11)4-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
DUKZQEYDAFUJMK-UHFFFAOYSA-N