Merck
CAD7906
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 18G, L × diam. 3 in. × 2.25 mm , ball
Größe auswählen
12 EA
996,00 €
996,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
996,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
42142609
NACRES:
NB.03
996,00 €
Check Cart for Availability
Größe
18G
Verpackung
pkg of 12 ea
L × Durchm.
3 in. × 2.25 mm , ball
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)