Merck
C96605
Sigma-Aldrich
Cyclodecanon
97%
About This Item
Lineare Formel:
C10H18(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
Beilstein:
1617127
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
106-107 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
21-24 °C (lit.)
Dichte
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCCCCCCC1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-10/h1-9H2
InChIKey
SXOZDDAFVJANJP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)