Merck
C93606
Sigma-Aldrich
9-Cyanophenanthren
97%
Synonym(e):
9-Phenanthrencarbonitril
Größe auswählen
5 G
104,30 €
104,30 €
Listenpreis149,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
104,30 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
104,30 €
Listenpreis149,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (lit.)
SMILES String
N#Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C15H9N/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-9H
InChIKey
CWFIYYOQYVYBPW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)