Merck
C72900
Sigma-Aldrich
5-Chlor-valeriansäure
98%
Synonym(e):
5-Chlor-pentansäure
About This Item
Lineare Formel:
Cl(CH2)4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.58
Beilstein:
1745183
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18 °C (lit.)
Dichte
1.170 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
InChIKey
YSXDKDWNIPOSMF-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)