Merck
C60805
Sigma-Aldrich
4-Chlor-1-nitro-2-(trifluormethyl)-benzol
99%
Synonym(e):
5-Chlor-2-nitro-α,α,α-trifluortoluol, 5-Chlor-2-nitro-benzotrifluorid
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(NO2)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.55
Beilstein:
1973477
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
Dichte
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
InChIKey
CFPIGEXZPWTNOR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)