Wichtige Dokumente
C58606
5-Chlor-2-Nitroanisol
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(NO2)OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
70-72 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
ABEUJUYEUCCZQF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?