C44702
5-Chlor-2-hydroxybenzophenon
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
96-98 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
InChIKey
OMWSZDODENFLSV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable