Merck
C25805
Sigma-Aldrich
4-Chlor-benzotrichlorid
98%
Synonym(e):
α,α,α,4-Tetrachlortoluol
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.92
Beilstein:
1866549
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.572 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
Dichte
1.495 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C(Cl)(Cl)Cl
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[Determination of the MPEL for alpha, alpha, alpha-trichloro-4-chlorotoluene in the air of work areas].
A I Khalepo et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (6)(6), 41-43 (1984-06-01)