Wichtige Dokumente
105740
α,α′-Dichlor-p-xylol
98%
Synonym(e):
1,4-Bis-(chlormethyl)-benzol, p-Xylylendichlorid
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
254 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
98-101 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
ClCc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H8Cl2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
InChIKey
ZZHIDJWUJRKHGX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?