C102202
Cyclohexanonoxim
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
crystals
bp
206-210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
86-89 °C (lit.)
SMILES String
O\N=C1/CCCCC1
InChI
1S/C6H11NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h8H,1-5H2
InChIKey
VEZUQRBDRNJBJY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable