BR781605
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, white
Synonym(e):
96-well, BRANDplates®, Microplates, medium binding, plates, pureGrade
Größe auswählen
280,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
280,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
polystyrene
white wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781605
Größe
350 μL
96 wells
Arbeitsvolumen
350 μL
Farbe
white
Eignung
suitable for (bacteriological assays)
Bindungsart
medium binding surface
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Optimal surfaces for optimal results
- Tested by independent laboratories
- BRANDplates® pureGrade microtitration plates are manufactured from high purity, crystal-clear polystyrene.
- Cleanroom production ensures the best possible cleanliness.
- Medium binding, non-treated, non-sterile surface
- BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
- Best suited for homogenous assays, screening, and storage.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)