Merck
BR27821
BRAND® BLAUBRAND® Messpipetten, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
volume 5 mL , with 0.05 mL subdivisions, type 2, suitable for cotton plugs
Synonym(e):
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
Größe auswählen
12 EA
88,20 €
88,20 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
88,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
88,20 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 697
Leistungsmerkmale
class AS
graduation
suitable for cotton plugs
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
BRAND 27821
Messbereich
accuracy: 0.05 mL
Kapazität
5 mL
Volumen
5 mL , with 0.05 mL subdivisions
Allgemeine Beschreibung
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.