BR23875
BRAND® spare pump top for compact titration apparatus
clear borosilicate glass 3.3
Synonym(e):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
Größe auswählen
40,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
40,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass 3.3
Beschreibung
outer diameter olive 7 mm
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 23875
Gesamt L
185 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)