BR152907
BRAND® tubing connector, Y-shape
polypropylene, for tubing i.d., 8 ‑ 9 mm
Synonym(e):
Tubing, Tubing Connectors
Größe auswählen
43,00 €
Größe auswählen
About This Item
43,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
for tubing i.d. 8 ‑ 9 mm
Verpackung
pack of 20 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 152907
Länge
64 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)