BR148225
BRAND® funnel with internal fluting
diam. 80 mm, stem diam. × L 10 mm × 69 mm
Synonym(e):
Funnels
Größe auswählen
137,00 €
Größe auswählen
About This Item
137,00 €
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
BRAND 148225
Durchmesser
80 mm
Schaftdurchm. × L
10 mm × 69 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)