Merck
BLN00071
Sigma-Aldrich
7-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Größe auswählen
1 G
1.990,00 €
1.990,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
1.990,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClN3
Molekulargewicht:
153.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
1.990,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
SMILES String
Clc1cncc2cn[nH]c12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-8-1-4-2-9-10-6(4)5/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
APDMSWSXGSRFCJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)