Merck
BLN00067
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Größe auswählen
1 G
1.990,00 €
1.990,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
1.990,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3BrIN3
Molekulargewicht:
323.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
1.990,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
SMILES String
IC1=NNC2=C1C=CN=C2Br
InChI
1S/C6H3BrIN3/c7-5-4-3(1-2-9-5)6(8)11-10-4/h1-2H,(H,10,11)
InChIKey
RAGDXYJRZOFKCT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)