Merck
BLN00030
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Größe auswählen
1 G
1.340,00 €
1.340,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
1.340,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3ClIN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
1.340,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
SMILES String
Clc1cc2[nH]nc(I)c2cn1
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-1-4-3(2-9-5)6(8)11-10-4/h1-2H,(H,10,11)
InChIKey
METUREDHGCAEJK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)