BBO000759
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Empfohlene Produkte
Form
solid
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-6-9(11(14)15)5-7-4-8(12)2-3-10(7)13-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
InChIKey
BXNOWQXNZZNEJV-UHFFFAOYSA-N