BAF378400000
Sampling spatula, polypropylene
non-sterile
Größe auswählen
36,50 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
36,50 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37840-0000
L × B × H
152 mm × 19 mm × 13 mm
Gesamt L
9 in.
Allgemeine Beschreibung
- V-shaped spatula is perfect for sampling granulated or semi solid material
- Non-sterile
- Use different spatula for different materials to reduce cross contamination
- Sharp point will pierce most packaging
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)