Merck
B65403
Sigma-Aldrich
Bromdiphenylmethan
95%
Synonym(e):
Benzhydrylbromid, Diphenylbrommethan
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2CHBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.13
Beilstein:
638544
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
bp
184 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-39 °C (lit.)
SMILES String
BrC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Br/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChIKey
OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)