B5136
Benzylamin -hydrochlorid
Synonym(e):
Phenylmethylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
262-263 °C (lit.)
SMILES String
Cl.NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N.ClH/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
InChIKey
XKXHCNPAFAXVRZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable