Merck
B47707
Sigma-Aldrich
4,4-Bis-(4-hydroxyphenyl)-valeriansäure
95%
Synonym(e):
Diphenolsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3C(C6H4OH)2CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.32
Beilstein:
1886361
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (lit.)
SMILES String
CC(CCC(O)=O)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H18O4/c1-17(11-10-16(20)21,12-2-6-14(18)7-3-12)13-4-8-15(19)9-5-13/h2-9,18-19H,10-11H2,1H3,(H,20,21)
InChIKey
VKOUCJUTMGHNOR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Aldobenedetto Zotti et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(2) (2020-01-26)
The effects of the addition of an aromatic hyperbranched polyester (AHBP) on thermal, mechanical, and fracture toughness properties of a thermosetting resin system were investigated. AHBP filler, synthesized by using a bulk poly-condensation reaction, reveals a glassy state at room