Merck
B32203
Sigma-Aldrich
S-Benzyl-thioglykolsäure
97%
Synonym(e):
(Benzylthio)-essigsäure, Benzylmercaptoessigsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2SCH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
59-63 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2S/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
InChIKey
AWLVTQRRKPBQEQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H D Babenzien et al.
Zeitschrift fur allgemeine Mikrobiologie, 19(8), 527-533 (1979-01-01)
Dibenzylsulfid (DBS) as a model of the organic sulfur compounds in crude oil was converted by a mixed culture (containing Pseudomonas aeruginosa) into several water soluble organic substances. Whereas these compounds are detectable with DC- and IR-spectroscopic techniques, benzylmercaptoacetic acid