Merck
B103268
Sigma-Aldrich
2-Butin-1,4-diol-Diacetat
95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2CH2C≡CCH2O2CCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
122-123 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OCC#CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3
InChIKey
TVIMIQVBDDNCCR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)