Wichtige Dokumente
A-SMPN100
AnteoBind™ Sub-Micron
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verfügbarkeit
not available in Japan
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
AnteoBind Sub-Micron has been used to stably activate many particles. Examples include MyOne Dynabeads®, Estapor® M1 and EM1 particles.
AnteoBind Sub-Micron has many advantages over existing methods such as EDC/NHS chemistry or alternative ″pre-activated″ methods such as Epoxy or Tosyl. AnteoBind is water based and replaces the dry chemicals you would use with the EDC method. Using AnteoBind instead of NHS/EDC chemistry can save up to 3-4 hours of lab time. Experiments have shown increased stability and functionality for antibodies and a decreased background. AnteoBind improves reproducibility between experiments by providing uniformity between surfaces. For particles larger than 1 ·m the recommended AnteoBind product is AnteoBind Micro.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Water based, activation and coupling reagent for particles 0.5 μm to 1 μm in diameter
- An alternative to traditional chemistries such as NHS/EDC methods with an easier to use AnteoBind protocol
- Reduce reagent preparation time by 3-4 hours
- Increase antibody functionality
- Low background noise
- High reproducibility between experiments
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)