Wichtige Dokumente
ALD01656
4-methoxy-N-(2,4,4-trimethyl pentan-2-yl)aniline
About This Item
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)CC(C)(C)NC1=CC=C(OC)C=C1
InChI
1S/C15H25NO/c1-14(2,3)11-15(4,5)16-12-7-9-13(17-6)10-8-12/h7-10,16H,11H2,1-6H3
InChIKey
JOFXLHOWPPAMKB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)