Wichtige Dokumente
ALD01640
N-(2,3-dimethylbutan-2-yl)-4-(methylthio) aniline
About This Item
Form
liquid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)C(C)(C)NC1=CC=C(SC)C=C1
InChI
1S/C13H21NS/c1-10(2)13(3,4)14-11-6-8-12(15-5)9-7-11/h6-10,14H,1-5H3
InChIKey
RGBSXLLWUFVSJD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)