Merck
ALD00558
Sigma-Aldrich
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[1.1.0]butane
95%
Synonym(e):
Baran cyclobutylation reagent
Größe auswählen
500 MG
263,90 €
263,90 €
Listenpreis377,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
263,90 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8F2O2S
Molekulargewicht:
230.23
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
263,90 €
Listenpreis377,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
1-((3,5-Difluorophenyl)sulfonyl)bicyclo[1.1.0]butane can be used as a cyclobutylation agent to introduce bicyclobutane group onto a variety of amines and thiols without affecting other functional groups.[1]
Anwendung
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclobutane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers on strain-release amination.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
1-((3, 5-Difluorophenyl) sulfonyl) bicyclo [1.1. 0] butane
Lopchuk JM and Baran PS
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-3 (2001)
Verwandter Inhalt
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.