Merck
ALD00430
Sigma-Aldrich
1-Naphthalenyl ester fluorosulfuric acid
Größe auswählen
500 MG
4,80 €
4,80 €
Listenpreis9,60 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am25. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
4,80 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7FO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
4,80 €
Listenpreis9,60 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am25. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
Fp: >230°F
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5576
Dichte
1.3674 g/mL at 25 °C
SMILES String
O=S(OC1=CC=CC2=CC=CC=C21)(F)=O
InChI
1S/C10H7FO3S/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChIKey
GEZWNEDYJCOWLU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperature and are not air sensitive.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)