Merck
ALD00110
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,2,3-triazine-4,6-dicarboxylate
≥95%
Größe auswählen
100 MG
76,50 €
76,50 €
Listenpreis153,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
76,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N3O4
Molekulargewicht:
225.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
76,50 €
Listenpreis153,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OCC)C1=NN=NC(C(OCC)=O)=C1
InChI
1S/C9H11N3O4/c1-3-15-8(13)6-5-7(11-12-10-6)9(14)16-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
WSXMBZCJYIARRQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
1,2,3-Triazines have been shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by the Boger Research Group have utilized this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Inverse electron demand Diels-Alder reactions enable total synthesis of natural products with heteroaromatic ring systems.
Verwandter Inhalt
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.